Learn More
Ismatec™ Tygon™ MHLL 3-stop Tubing
Chemically resistant and long-lasting, plasticizer-free 3-stop tubing. Ismatec™ Tygon™ MHLL 3-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
95.15€ - 159.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de 3 tapones |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR, parte 177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Tygon MHLL |
Longitud global (métrico) | 30 cm |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10062912
|
Ismatec™
SC0711 |
DI de 0,76mm, DE de 2,60mm |
159.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10134882
|
Ismatec™
SC0713 |
1,52 mm de DI, 3,36 mm de DE |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10494762
|
Ismatec™
SC0714 |
DI de 2,06mm, DE de 3,90mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10012912
|
Ismatec™
SC0715 |
DI de 2,79mm, DE de 4,63mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Chemically resistant to acetone, MEK and other aggressive solvents.
- Long life tubing.
- Plasticizer-free.
- Smooth inner bore.
- Low sorption maintains fluid integrity.
- Minimal adhesion and diffusion.
- Environmentally friendly.
- Cannot be repeatedly sterilized.
- Only available as stopper tubing.
- Applications
- Acids: Excellent
- Alkaline solutions: Excellent
- Solvents: Excellent
- Pressure: Not recommended
- Vacuum: Good
- Viscous media: Good
- Sterile media: Good
- Complies with:
- FDA 21 CFR, Part 177.2600 USP Pharmacopoea Class V
- Sterilization
- Autoclavable with steam, 30 minutes at 1 bar (15 psi) and 121°C.
- Gas sterilization with ethylene oxide.
- Sterilization with radiation up to 2.5 mrad.
- Caution: Cannot be repeatedly sterilized.
- Note: Although designed for MS/CA cassettes, this tubing has only 2 stoppers!
Especificaciones
Tubos de 3 tapones | |
Esterilizable en autoclave | |
30 cm | |
Transferencia sanitaria de líquidos sensibles. Casetes MS/CA. | |
6 Piezas por pack | |
Buena |
FDA 21 CFR, parte 177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Tygon MHLL | |
0,92 mm | |
-70 °C | |
No se pueden esterilizar repetidamente. Solo disponibles como tubos de tapón. | |
de 74 °C |