Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 FR ThermoPro
Código de producto. p-7146526 Tienda DuPont Productos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15838267
Marca: DuPont™ D15482725
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
DuPont ™ Tychem™ 6000 FR ThermoPro - Protección 360°. Combinación de protección química, de llama y arco en una prenda de una sola capa.
  • Delantal DuPont™ Tychem™ ThermoPro. Delantal forrado disponible en naranja brillante. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Mangas integrales con puños elásticos. Cosidas con hilo DuPont™ Nomex™
    Los accesoriosTychem™ ThermoPro proporcionan una protección parcial del cuerpo y deben utilizarse junto con ropa de resistencia primaria a las llamas que esté clasificada para el riesgo de incendio/arco.
    Las prendas Tychem™ ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la fiabilidad de la protección química de Tychem™ y la protección térmica/de arco de Nomex™ para ayudar a proporcionar a los trabajadores industriales y a los responsables de la respuesta a los materiales peligrosos una protección contra la permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas y para proporcionar tiempo de escape de los incendios repentinos. Ideal para laboratorios o para su uso sobre prendas (FR) resistentes a las llamas donde se requiera una protección química adicional.
  • Prendas de protección química parciales, categoría III, tipo PB [3]
  • Intrínsecamente antiestático (EN 1149-5) en el interior.
  • EN ISO 11612 (calor y llama), EN ISO 14116 (propagación limitada de llama), IEC 61482-2 (arco eléctrico).
  • Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia