Learn More
DuPont™ Delantal DuPont™ Tychem™ ThermoPro
DuPont ™ Tychem™ 6000 FR ThermoPro - Protección 360°. Combinación de protección química, de llama y arco en una prenda de una sola capa.
Marca: DuPont™ D15482767
Detalles adicionales : Peso : 0.53000kg
Descripción
- Delantal DuPont™ Tychem™ ThermoPro. Delantal forrado disponible en naranja brillante. Hebillas FR ajustables en la parte trasera de la cintura y el hombro. Mangas integrales con puños elásticos. Cosidas con hilo DuPont™ Nomex™
Los accesoriosTychem™ ThermoPro proporcionan una protección parcial del cuerpo y deben utilizarse junto con ropa de resistencia primaria a las llamas que esté clasificada para el riesgo de incendio/arco.
Las prendas Tychem™ ThermoPro ofrecen triple protección contra salpicaduras de líquidos/sustancias químicas, llamaradas y arco eléctrico en una sola capa. Combinan la fiabilidad de la protección química de Tychem™ y la protección térmica/de arco de Nomex™ para ayudar a proporcionar a los trabajadores industriales y a los responsables de la respuesta a los materiales peligrosos una protección contra la permeación de una amplia gama de sustancias químicas industriales tóxicas y para proporcionar tiempo de escape de los incendios repentinos. Ideal para laboratorios o para su uso sobre prendas (FR) resistentes a las llamas donde se requiera una protección química adicional. - Prendas de protección química parciales, categoría III, tipo PB [3]
- Intrínsecamente antiestático (EN 1149-5) en el interior.
- EN ISO 11612 (calor y llama), EN ISO 14116 (propagación limitada de llama), IEC 61482-2 (arco eléctrico).
- Costuras cosidas rematadas con cinta de barrera para protección y resistencia
Especificaciones
delantal protector | |
Naranja | |
Atrás | |
46 3/4-50 1/4 pulg | |
860 µm | |
280 g/m2 |
2XL | |
No estéril | |
Ideal para laboratorios o para uso sobre prendas (FR) resistentes a las llamas donde se requiere protección química adicional. | |
117-127 cm | |
Ropa de protección química corporal parcial, Categoría III, Tipo PB [3] de naturaleza antiestática (EN 1149-5) - en interior EN ISO 11612 (calor y llama), EN ISO 14116 (propagación limitada de la llama), IEC 61482-2 (arco eléctrico) |