missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TXNIP Antibody (JY2), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18216311 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18216311 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18216311

Marca: Novus Biologicals NBP154578AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TXNIP Monoclonal specifically detects TXNIP in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TXNIP
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon JY2
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockout Validated
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen HHCPA78, THIF, thioredoxin binding protein 2, thioredoxin interacting protein, Thioredoxin-binding protein 2, thioredoxin-interacting protein, upregulated by 1,25-dihydroxyvitamin D-3, VDUP1EST01027, Vitamin D3 up-regulated protein 1
Símbolos de los genes TXNIP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant TXNIP
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10628.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.