Learn More
TXNDC5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 19834-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This gene encodes a protein-disulfide isomerase. Its expression is induced by hypoxia and its role may be to protect hypoxic cells from apoptosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
| TXNDC5 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TXNDC5 | |
| EndoPDI, ER protein 46, ERP46, Hcc 2, PDIA15, Thioredoxin like protein p46, TLP46, TXNDC5, UNQ364 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 100362805, 105245, 81567 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.18 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8NBS9, Q91W90 | |
| Txndc5 | |
| TXNDC5 Fusion Protein Ag13808 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?