missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TXNDC5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7208332 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16839314 20 μL 20 microlitros
16829314 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16839314

Marca: Proteintech 198341AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein-disulfide isomerase. Its expression is induced by hypoxia and its role may be to protect hypoxic cells from apoptosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno TXNDC5
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TXNDC5
N.º de referencia del gen Q8NBS9, Q91W90
Alias de gen EndoPDI, ER protein 46, ERP46, Hcc 2, PDIA15, Thioredoxin like protein p46, TLP46, TXNDC5, UNQ364
Símbolos de los genes Txndc5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TXNDC5 Fusion Protein Ag13808
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100362805, 105245, 81567
Especies diana Rat, Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.