Learn More
Fisherbrand™ Bomba de paletas giratorias de dos etapas, serie FRVP
Las bombas para operación de vacío profundo, resistentes e imprescindibles, proporcionan una alta fiabilidad y un bajo mantenimiento en una amplia gama de aplicaciones industriales y de laboratorio
2310.80€ - 11470.00€
Especificaciones
Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |
---|---|
Nivel de ruido | <50 dB(A) |
Para utilizar con | Operación de vacío profundo |
Tipo de bomba | Bomba de vacío de paletas giratorias de dos etapas |
Aplicaciones | Chemistry: Líneas Schlenk, cajas de guantes; ciencias de la vida: liofilizadores, concentradores de vacío, hornos de vacío (<0,1 mbar); sector industrial: hornos de vacío, vacíos de aislamiento; análisis: como bombas de refuerzo de repuesto para espectrómetros de masas; I+D general: para la evacuación de sistemas de vacío y cámaras hasta niveles de vacío finos (10-3 mbar) |
Product Code | Brand | Caudal | Modelo | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Caudal | Modelo | Price | Quantity & Availability | ||||
16224611
|
Fisherbrand™
|
38/ l/min (a 50 Hz) | FRVP2 |
2310.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16234611
|
Fisherbrand™
|
85 l/min (a 50 Hz) | FRVP5 |
11470.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16244611
|
Fisherbrand™
|
122/ l/min (a 50 Hz) | FRVP8 |
3476.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16254611
|
Fisherbrand™
|
280/ l/min (a 50 Hz) | FRVP16 |
3667.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16264611
|
Fisherbrand™
|
483/ l/min (a 50 Hz) | FRVP28 |
5559.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
- Durabilidad y fiabilidad
- Fabricado con materiales de alta calidad y revestimiento resistente a la corrosión en superficies internas
- Diseñado para un entorno de trabajo más limpio
- Reducción de las emisiones de vapor de aceite
- Temperaturas de funcionamiento bajas
- Prefiltros internos y filtros de vapor de aceite incluidos (excepto FRVP28)
- Mantenimiento rápido y sencillo con diseño de mantenimiento de poka-yoke a prueba de errores
- Utilice aceite de alta calidad para realizar cambios de aceite rápidos y sencillos con intervalos de sustitución ampliados
- Los niveles de aceite se supervisan fácilmente a través de un gran puerto de visualización
Specifications
230 V, 50/60 Hz | |
Operación de vacío profundo | |
Chemistry: Líneas Schlenk, cajas de guantes; ciencias de la vida: liofilizadores, concentradores de vacío, hornos de vacío (<0,1 mbar); sector industrial: hornos de vacío, vacíos de aislamiento; análisis: como bombas de refuerzo de repuesto para espectrómetros de masas; I+D general: para la evacuación de sistemas de vacío y cámaras hasta niveles de vacío finos (10-3 mbar) |
<50 dB(A) | |
Bomba de vacío de paletas giratorias de dos etapas | |
230 V |