Learn More
Köttermann Armario mural de dos puertas
Código de producto. 17342079
Click to view available options
Tipo de puerta:
Con bisagras
Corredera
N.º de estantes:
4
Ninguno
Dimensiones (Pr x An x Al):
350 x 900 x 1920 mm
366 x 900 x 1920 mm
500 x 900 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
350 x 1200 x 1920 mm
500 x 1200 x 1920 mm
770 x 1100 x 2250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17342079
Marca: Köttermann 30100002
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este armario mural de dos puertas dispone de dos puertas con bisagras o deslizantes para proteger los equipos y utensilios almacenados.
  • Su diseño alto y esbelto amplía el almacenamiento con un tamaño reducido
  • Dos puertas protegen los elementos almacenados
  • Opciones de puertas deslizantes y con bisagras disponibles
Especificaciones
Color Blanco
Ajustables No
Tipo de cabina Almacenamiento alto
Dimensiones (Pr x An x Al) 350 x 1200 x 1920 mm
Tipo de puerta Corredera
Acabado Con revestimiento de epoxi
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
N.º de puertas 2
N.º de cajones Ninguno
N.º de estantes 4
Garantía Ninguno
Peso (métrico) 101,1 kg
Con ruedas giratorias No
Material Acero