Learn More
S-Curve™ Two Compartment Glove Dispenser with Front Access Holes
Descripción
- Tapa simple e inclinada con bisagra de longitud completa para mantener el flujo HEPA
- Orificios de acceso frontales para facilitar la dispensación del producto
- Se puede montar con soportes de pared de alta resistencia (incluidos)
- Bordes tratados con llama para un acabado suave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de guantes |
| Color | Transparente |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 11,5 x 12 x 12 pulg. |
| Admite | Guantes |
| Material | PETG |
| Mounting | Ojo de cerradura |
| No. of Compartments | 2 |
| Product Style | Carga superior |
| Incluye | Soporte de montaje en pared de alta resistencia |
| Grosor (imperial) | 0,25 pulg. |