missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Twist-2 Antibody (1A11D9) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18678217 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18678217 0.025 mg 0.03 miligramo
18290261 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18678217

Proveedor: Novus Biologicals NBP2525790.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Twist-2 Monoclonal specifically detects Twist-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Twist-2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1A11D9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BHLHA39, bHLHa39twist-related bHLH protein Dermo1, Class A basic helix-loop-helix protein 39, Dermis-expressed protein 1, Dermo-1, DERMO1MGC117334, twist homolog 2 (Drosophila), twist-related protein 2
Símbolos de los genes TWIST2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human TWIST2 (AA: 1-160) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 18.1 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inhibitors Activators and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 117581
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.