missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Twist-1 Antibody (927403) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 18594356 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594356 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594356 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6230D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Twist-1 Monoclonal antibody specifically detects Twist-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Twist-1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 927403
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen acrocephalosyndactyly 3, ACS3, B-HLH DNA binding protein, BHLHA38, bHLHa38BPES3, Class A basic helix-loop-helix protein 38, CRS1, H-twistblepharophimosis, epicanthus inversus and ptosis 3, SCSBPES2, TWIST, twist homolog 1 (Drosophila), TWIST homolog of drosophila, twist-related protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E.coli-derived recombinant human Twist-1, Met1-His202, Accession # Q15672
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7291
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.