Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ real-time qPCR Plates, 96-well - qPCR Plates
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15685367 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Estilo de falda:
Con faldón
Semi
Sin faldón
Grado de pureza o calidad:
Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Limpio para PCR (no estéril)
Volumen del pocillo (métrico):
150 μl
250 μl
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Color Estilo de falda Grado de pureza o calidad Volumen del pocillo (métrico) unitSize
15685367 Blanco Con faldón Apto para análisis forenses de ADN (no estéril) 150 μl paquete de 10
10740920 Blanco Sin faldón Limpio para PCR (no estéril) 150 μl paquete de 20
10440378 Azul Sin faldón Limpio para PCR (no estéril) 150 μl 20 PCS
15695367 Blanco Semi Apto para análisis forenses de ADN (no estéril) 250 μl paquete de 10
4 options
Código de producto. 15685367
Marca: Eppendorf™ 0030129636
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eppendorf twin.tec™ real-time PCR plates, designed for low-volume qPCR, utilize white wells to enhance fluorescent light reflection, improving sensitivity and reproducibility in assays for reliable results.
  • Pozos blancos para una mejor reflexión
  • Alta estabilidad mecánica
  • Llantas elevadas para un sellado eficaz
  • Transferencia de calor óptima debido a la reducción del grosor de la pared
  • Esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min)
Aplicaciones
  • PCR en tiempo real
  • PCR en tiempo real
  • Análisis de curvas de fusión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 10 x Individually Blister Wrapped
Color Blanco
Tipo de producto PCR Plate
Estilo de falda Con faldón
Material Polipropileno, Polycarbonate
Volumen del pocillo (métrico) 150 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real
RCF máx. 6000 x g
Grado de pureza o calidad Apto para análisis forenses de ADN (no estéril)
Cantidad 10/paq.
Con reborde Sí
Color de pocillo Blanco