Learn More
Polisorbato 40, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756415 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 ml
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10555291 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10409252 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10778112 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10559633 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
4 options
Código de producto. 10555291
Marca: Thermo Scientific Acros 334140250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9005-66-7 | (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6 | 522.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-66-7
Fórmula molecular (C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)yC22H42O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165345
Clave InChI DVRFSZFBSOKHQW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
PubChem CID 92329579
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polysorbate 40
Color Amarillo
Forma física Líquido viscoso o pasta a 25 ° C
Densidad 1.0500g/mL
Cantidad 25 mL
Temperatura de inflamación >200°C
Valor hidroxilo 89 to 105mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Valor de saponificación 41 to 52mg KOH/g
Gravedad específica 1.05
Viscosidad ca.200 mPa.s (50°C)
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
Nombre IUPAC dodecanoato de 2-{2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi}etilo