missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TWEAK R/TNFRSF12 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18783094 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18783094 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18783094

Marca: Novus Biologicals NBP2344990.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

TWEAK R/TNFRSF12 Polyclonal specifically detects TWEAK R/TNFRSF12 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TWEAK R/TNFRSF12
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_057723
Alias de gen CD266, CD266 antigen, FGF-inducible 14, Fibroblast growth factor-inducible immediate-early response protein 14, FN14tumor necrosis factor receptor superfamily member 12A, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 12A, TweakR, Tweak-receptor, type I transmembrane protein Fn14
Símbolos de los genes TNFRSF12A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a human IgG1 Fc-tagged Fn14 protein.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51330
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.