missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TUT1 Rabbit anti-Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18209179 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18209179 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18209179 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2860290.1ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TUT1 Polyclonal specifically detects TUT1 in Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TUT1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen EC 2.7.7.19, EC 2.7.7.52, FLJ21850, FLJ22267, FLJ22347, MGC131987, MGC149809, nuclear speckle targeted phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase type I-alpharegulated-poly(A) polymerase, nuclear speckle-targeted PIPK1A-regulated-poly(A) polymerase, PAP-associated domain-containing 2, PAPD2, poly(A) polymerase associated domain containing 2, RBM21, RNA binding motif protein 21, RNA uridylyltransferase, RNA-binding motif protein 21, RNA-binding protein 21, speckle targeted PIP5K1A-regulated poly(A) polymerase, star-PAP, STARPAP, terminal uridylyl transferase 1, U6 snRNA-specific, TUTase, U6 snRNA-specific terminal uridylyltransferase 1, U6 TUTase, U6-TUTase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Rat TUT1
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64852
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.