Learn More
TULA/STS-2 Antibody (1G6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18328439 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18328439 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18328439
Marca: Novus Biologicals H00053347M25
Mouse Monoclonal Antibody
TULA/STS-2 Monoclonal antibody specifically detects TULA/STS-2 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TULA/STS-2
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G6
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_001001895
Alias de gen Cbl-interacting protein 4, gene similar to UBA containing SH3 domain10CLIP4STS-2T-cell ubiquitin ligand protein, STS2, Suppressor of T-cell receptor signaling 2, T-cell ubiquitin ligand, TULAubiquitin-associated and SH3 domain-containing protein A, ubiquitin associated and SH3 domain containing A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno UBASH3A (NP_001001895, 524 a.a. ~ 623 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MDRCTASMVQIVNTCPQDTGVILIVSHGSTLDSCTRPLLGLPPRECGDFAQLVRKIPSLGMCFCEENKEEGKWELVNPPVKTLTHGANAAFNWRNWISGN
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53347
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ