missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tubulin alpha-1B, p Tyr272 Antibody (SR1960), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200006693 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18690944 100 μg 100 microlitros
18672255 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18690944

Marca: Novus Biologicals NBP321518100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Tubulin alpha-1B Monoclonal antibody specifically detects Tubulin alpha-1B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tubulin alpha-1B
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR1960
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen alpha tubulin, Alpha-tubulin ubiquitous, K-ALPHA-1, tubulin alpha-1B chain, Tubulin alpha-ubiquitous chain, Tubulin K-alpha-1, tubulin, alpha 1b, tubulin, alpha, ubiquitous
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human phospho-Tubulin alpha-1B [Tyr272] (Uniprot #: P68363)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10376
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.