Learn More
Tubulin alpha-1B, p Tyr272 Antibody (SR1960), Novus Biologicals™
Código de producto. 18690944 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18690944 100 μg 100 microlitros
18672255 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18690944
Proveedor: Novus Biologicals NBP321518100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Tubulin alpha-1B Monoclonal antibody specifically detects Tubulin alpha-1B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Tubulin alpha-1B
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR1960
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen alpha tubulin, Alpha-tubulin ubiquitous, K-ALPHA-1, tubulin alpha-1B chain, Tubulin alpha-ubiquitous chain, Tubulin K-alpha-1, tubulin, alpha 1b, tubulin, alpha, ubiquitous
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human phospho-Tubulin alpha-1B [Tyr272] (Uniprot #: P68363)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10376
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG