Learn More
Gilson™ PVC Tubing for HF2 pump head
Código de producto. 10422222 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
6 mm
8 mm
Caudal:
128 ml/min
218 ml/min
340 ml/min
Tamaño de la unidad:
3 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Caudal unitSize
10422222 4 mm 128 ml/min 3 metros
10246022 8 mm 340 ml/min 3 metros
10615313 6 mm 218 ml/min 3 metros
3 options
Código de producto. 10422222
Marca: Gilson™ F117970
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con el cabezal de bomba HF2
Como parte de nuestras líneas MINIPULS™ 3 y Evolution de bombas peristálticas, Gilson ofrece una variedad de tubos de diferentes materiales, tamaños de diámetro interior y longitudes.
Elección de los materiales
  • Tubos de silicona (Versilic™): son biológicamente neutros y no inhiben el cultivo celular mientras se cumplen los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
  • Tubos ISOVERSINIC™: muestran una excelente resistencia a ácidos fuertes, agentes oxidantes y disolventes aromáticos y clorados.
  • Tubos PharMed™: cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea, las pruebas biológicas de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense y la biocompatibilidad de ISO 10993.
  • Tubos de PVC (Tygon™): gestiona prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas que se encuentran en el laboratorio y se puede utilizar en entornos corrosivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material PVC
Longitud global (métrico) 300 cm
Para utilizar con Para cabezales de bomba HF2
Para utilizar con (aplicación) Uso general
Cantidad de embalaje 1 unidad
Caudal 128 ml/min
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 94 °C
Tipo de producto Tubos de extensión