Learn More
Cytiva Rack para tubos
Código de producto. 12465710 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (5 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
12465710 Tubos (5 ml) cada uno
1 options
Código de producto. 12465710
Marca: Cytiva 28980319
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con capacidad para un máximo de 50 tubos
Con capacidad para un máximo de 50 tubos. Para su uso con el Recolector de fracciones F9-C y para ÅKTA Avant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos
Admite Tubos (5 ml)
Posiciones 55
Cantidad 1 unidad