Learn More
Carl Zeiss™ Tubo con cámara HD IP Camera 5 MP integrada para microscopios Primo Star
Descripción
Tubo HD 30°/20 con cámara HD IP 5 MP integrada para cámara Primo Star
- Sensor de especificación: Micron MT9P031
- 5 megapíxeles, color
- CMOS. Resolución básica: 2560 (H) x 1920 (V) = 5,0 megapíxeles
- Tamaño de píxel: 2,2 µm x 2,2 µm
- Tamaño de sensor: 5,7 x 4,28 mm, equivalente a 1/2,5 pulg. (diagonal 7,1 mm)
- Velocidad de fotogramas activos (según la configuración del hardware y el software): H x V (frecuencia de cuadro) 800 x 600 (20)
- Frecuencia de cuadro en directo independiente a través de DVI-D (HDMI): H x V (frecuencia de cuadro) 1280 x 720 (60); 1920 x 1080 (30)
- Digitalización: 3 x 8 bit/pixel
- Tiempo de integración: 20µs hasta 2 seg.
- Interfaces: 1x ranura para tarjeta SD, 1x USB 2.0 (cable de conexión incluido), 1x DVI
- D (HDMI), 1x Ethernet RJ45 100 Mbit, 1x sensor IR
- Rango espectral: Aprox. 400 nm a 700 nm
- Modo de lectura del filtro IR: Registro progresivo: CE, FCC Clase B, RoHS
- Condiciones ambientales: +5 ° a +45 °C
- Máx. 80 % de humedad relativa del aire
- Sin condensación
- Libre circulación de aire
- Conexión de alimentación necesaria: Fuente de alimentación externa USB 2.0 5V/1A 100 to 240VAC/50 a 60Hz con adaptadores específicos del país.
- LED de doble color: Encendido y listo para captura (verde); grabación (verde parpadeante); no preparado (rojo); error (rojo parpadeante).
- Ranura integrada: Ranura para tarjetas SD y SDHC
- Botones de control: Captura de imagen/vídeo, balance de blancos, contraste, brillo, menú
- Sistemas operativos compatibles: Windows 7 x32 Prof. / Ultimate SP1 (ZEN 2012 lite), Windows 7 x64 Prof./Ultimate SP1 (ZEN 2 lite/pro/system).
- La cámara es compatible con la red y se puede utilizar con la aplicación ZEISS iPad, Labscope o Matscope.
- Las aplicaciones se pueden descargar gratuitamente en Apple App Store.
- A menos que el distribuidor indique lo contrario, el iPad y el router WLAN no son suministrados por ZEISS.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de diseño | Tubo HD 30 °/20 con cámara HD IP 5 MP para Primo Star. |
| Tipo de cámara | Cámara IP HD de 5 MP |
| Modelo | Tubo HD 30 °/20 |
| Tipo de producto | Tubo con cámara integrada |
| Resolución | 2560 (H) x 1920 (V) = 5,0 megapíxeles |
| Para utilizar con (aplicación) | ZEISS iPad App, Labscope o Matscope |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio Primo Star |
| Incluye | Cable USB con adaptadores específicos del país |
| Detalles de la fuente de alimentación | USB externo de 2,0 5V/1A 100 a 240 VAC/50 a 60 Hz |
| Tipo de software | Windows 7 x32 Prof./Ultimate SP1 (ZEN 2012 lite), Windows 7 x64 Prof./Ultimate SP1 (ZEN 2 lite/pro/system). |
| Mostrar más |