Descripción
- Soportes de tubos para Eppendorf MixMate™
- Mezclador 3 en 1 para placas, tubos y mezcla de vórtex
- Este instrumento de alta velocidad garantiza una mezcla completa de sus muestras en segundos.
- El excepcional 2D Mix-Control proporciona una mezcla optimizada con tecnología antiderrames
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de tubos | 0,2 mL |
| Tipo de producto | Soporte para tubos |
| Para utilizar con (equipo) | 90 tubos de PCR de 0,2 ml, tiras de PCR o placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón o sin faldón, mezclador de vórtice MixMate |
| N.º de posiciones | 96 |