missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tubby Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200066070 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18695962 100 μg 100 microlitros
18613244 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18695962

Marca: Novus Biologicals NBP297149100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Tubby Polyclonal antibody specifically detects Tubby in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tubby
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen rd5, tubby (mouse) homolog, tubby homolog (mouse), tubby homologue, tubby protein homolog
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Tubby fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7275
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.