missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTK Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18638529 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18638529 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18638529

Marca: Novus Biologicals NB100463IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TTK Polyclonal antibody specifically detects TTK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TTK
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CT96, dual specificity protein kinase TTK, EC 2.7.12.1, ESK, FLJ38280, monopolar spindle 1-like 1, MPS1, MPS1L1PYTcancer/testis antigen 96, phosphotyrosine picked threonine kinase, Phosphotyrosine picked threonine-protein kinase, TTK protein kinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 800 and c-terminus (residue 841) of human TTK using the numbering given Swiss-Prot in entry P33981 (GeneID 7272).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mitotic Regulators, Protein Kinase, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7272
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.