missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTC39A Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591603 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 594
Código de producto.
18591603 0.1 mL, Alexa Fluor 594
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591603

Marca: Novus Biologicals NBP298189AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TTC39A Polyclonal antibody specifically detects TTC39A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TTC39A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen C1orf34, chromosome 1 open reading frame 34, DEME-6KIAA0452Differentially expressed in MCF7 with estradiol protein 6, tetratricopeptide repeat domain 39A, tetratricopeptide repeat protein 39A, TPR repeat protein 39A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TTC39A fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22996
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.