missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TTC37 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 24594-1-AP-150UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
SKI3 is a component of the SKI complex which is composed of SKI2, SKI3 and SKI8. The SKI complex interacts with SKI7, making the link between the SKI complex and the exosome in order to perform mRNA degradation.Especificaciones
| TTC37 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| TTC37 | |
| KIAA0372, TPR repeat protein 37, TTC37 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 218343, 9652 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.48 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q6PGP7 | |
| TTC37 | |
| TTC37 Fusion Protein Ag18442 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido