missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTC37 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7210556 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16843085 20 μL 20 microlitros
16833085 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16843085

Marca: Proteintech 245941AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SKI3 is a component of the SKI complex which is composed of SKI2, SKI3 and SKI8. The SKI complex interacts with SKI7, making the link between the SKI complex and the exosome in order to perform mRNA degradation.

Especificaciones

Antígeno TTC37
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.48 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica TTC37
N.º de referencia del gen Q6PGP7
Alias de gen KIAA0372, TPR repeat protein 37, TTC37
Símbolos de los genes TTC37
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TTC37 Fusion Protein Ag18442
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 218343, 9652
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.