Learn More
TTC14 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18541014 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18541014 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18541014 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297491MFV500
Rabbit Polyclonal Antibody
TTC14 Polyclonal antibody specifically detects TTC14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TTC14
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp313M1015, DRDL5813, KIAA1980FLJ00166, PRO19630, tetratricopeptide repeat domain 14, tetratricopeptide repeat protein 14, TPR repeat protein 14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TTC14 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151613
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG