Learn More
TTC11 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200103765 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30228091 20 μL 20 microlitros
30227562 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30228091
Marca: Novus Biologicals NBP33794520ul
Rabbit Polyclonal Antibody
TTC11 Polyclonal antibody specifically detects TTC11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TTC11
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen CGI-135, Fis1, FIS1 homolog, fission 1 (mitochondrial outer membrane) homolog (S. cerevisiae), fission 1 (mitochondrial outer membrane) homolog (yeast), H_NH0132A01.6, hFis1, mitochondrial fission 1 protein, tetratricopeptide repeat domain 11, Tetratricopeptide repeat protein 11, TTC11TPR repeat protein 11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-122 of human TTC11 (NP_057152.2).,, Sequence:, MEAVLNELVSVEDLLKFEKKFQSEKAAGSVSKSTQFEYAWCLVRSKYNDDIRKGIVLLEELLPKGSKEEQRDYVFYLAVGNYRLKEYEKALKYVRGLLQTEPQNNQAKELERLIDKAMKKDG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Mitochondrial Fusion Proteins, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51024
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG