missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTC11 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30228091 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30228091 20 μL 20 microlitros
30227562 100 μL 100 microlitros
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30228091

Sous-traitant: Novus Biologicals NBP33794520ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

TTC11 Polyclonal antibody specifically detects TTC11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno TTC11
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen CGI-135, Fis1, FIS1 homolog, fission 1 (mitochondrial outer membrane) homolog (S. cerevisiae), fission 1 (mitochondrial outer membrane) homolog (yeast), H_NH0132A01.6, hFis1, mitochondrial fission 1 protein, tetratricopeptide repeat domain 11, Tetratricopeptide repeat protein 11, TTC11TPR repeat protein 11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-122 of human TTC11 (NP_057152.2).,, Sequence:, MEAVLNELVSVEDLLKFEKKFQSEKAAGSVSKSTQFEYAWCLVRSKYNDDIRKGIVLLEELLPKGSKEEQRDYVFYLAVGNYRLKEYEKALKYVRGLLQTEPQNNQAKELERLIDKAMKKDG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Mitochondrial Fusion Proteins, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51024
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.