missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSPAN7/TM4SF2 Antibody (482618) [PE], Novus Biologicals™

Código de producto. 18652285 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18652285 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18652285 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9179P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TSPAN7/TM4SF2 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN7/TM4SF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSPAN7/TM4SF2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 482618
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen A15CCG-B7, CD231, CD231 antigen, Cell surface glycoprotein A15, Membrane component chromosome X surface marker 1, mental retardation, X-linked 58, MRX58, MXS1T-cell acute lymphoblastic leukemia associated antigen 1, T-cell acute lymphoblastic leukemia-associated antigen 1, tetraspanin 7, tetraspanin-7, TM4SF2tetraspanin protein, transmembrane 4 superfamily 2b, Transmembrane 4 superfamily member 2X chromosome, surface marker 1, transmembrane protein A15, Tspan-7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human TSPAN7, Accession # P41732
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7102
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.