missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSPAN2 Antibody (822509), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18567777 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18567777 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18567777

Proveedor: Novus Biologicals FAB7876I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TSPAN2 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSPAN2
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 822509
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ12082, NET3, new EST tetraspan 3, tetraspan 2, Tetraspan NET-3, tetraspan TM4SF, tetraspanin 2, tetraspanin 2 isoform, tetraspanin-2, TSN2, TSPAN-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human TSPAN2, Met1-Ile221, Accession # O60636
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10100
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.