missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSPAN12 Antibody (921938), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30144830 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30144830 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30144830

Marca: Novus Biologicals FAB8910CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TSPAN12 Monoclonal antibody specifically detects TSPAN12 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSPAN12
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 921938
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Leukemia-associated protein with a CXXC domain, methylcytosine dioxygenase TET1, NET-2, ten-eleven translocation-1, tetraspanin-12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human TSPAN12, Met1-Leu305
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23554
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.