missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSLPR/CRLF2 Antibody (179134), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30037898 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30037898 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30037898 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9811C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TSLPR/CRLF2 Monoclonal antibody specifically detects TSLPR/CRLF2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSLPR/CRLF2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 179134
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CRL2cytokine receptor CRL2 precusor, CRLF2Y, Cytokine receptor-like 2, cytokine receptor-like factor 2, ILXR, IL-XR, P2RY8/CRLF2 fusion, Thymic stromal lymphopoietin protein receptor, thymic stromal lymphopoietin receptor, thymic stromal-derived lymphopoietin receptor, TSLP receptor, TSLPR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TSLP R, Gly25-Lys231, Accession # Q9HC73
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64109
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.