missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSLP Antibody (55N1E3), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18181174 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18181174 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18181174

Marca: Novus Biologicals NBP227323UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TSLP Monoclonal specifically detects TSLP in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSLP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 55N1E3
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot
N.º de referencia del gen Q969D9
Alias de gen thymic stromal lymphopoietin
Símbolos de los genes TSLP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno amino acids (27-158) MDYDFTNCDFEkIkAAYLSTISkDLITYMSGTkSTEFNNTVSCSNRPHCLTEIQSLTFNP∼TAGCASLAkEMFAMkTkAALAIWCPGYSETQINATQAMkkRRkRkVTTNkCLEQVSQLQG∼LWRRFNRPLLkQQL
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85480
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.