missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSHR Antibody (SPM222), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18727820 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18727820 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18727820

Marca: Novus Biologicals NBP254317MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TSHR Monoclonal antibody specifically detects TSHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSHR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SPM222
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CHNG1, LGR3hTSHR-I, MGC75129, seven transmembrane helix receptor, thyroid stimulating hormone receptor, Thyroid-stimulating hormone receptor, thyrotropin receptor, thyrotropin receptor-I, hTSHR-I, TSH-R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human TSHR protein (Uniprot: P16473)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, GPCR, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7253
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.