missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSHR Antibody (484404), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 30030177 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30030177 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Artikelnummer. 30030177

Brand: Novus Biologicals FAB65342PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

TSHR Monoclonal antibody specifically detects TSHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno TSHR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 484404
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen CHNG1, LGR3hTSHR-I, MGC75129, seven transmembrane helix receptor, thyroid stimulating hormone receptor, Thyroid-stimulating hormone receptor, thyrotropin receptor, thyrotropin receptor-I, hTSHR-I, TSH-R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human TSH R, Accession # P16473
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, GPCR, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7253
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.