Learn More
TSH-Receptor, A-Chain Mouse, Clone: SPM223, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | TSH-Receptor, A-Chain |
|---|---|
| Clon | SPM223 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15901028
|
EnquireBio
7253-MSM1X-P0 |
20 μg | |||||||
|
15911028
|
EnquireBio
7253-MSM1X-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Specifications
| TSH-Receptor, A-Chain | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 7253 | |
| Recombinant human TSHR, A-Chain protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 62kDa |
| SPM223 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_005268094 | |
| TSHR | |
| IgG1 | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic | |
| 293T Cells. Thyroid gland |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction