Learn More
TSH-Receptor, A-Chain Mouse, Clone: SPM223, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 7253-MSM1X-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15901028
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
TSH-Receptor, A-Chain
Cytoplasmic
SPM223
Unconjugated
XP_005268094
Mouse
62kDa
Protein A/G Purified
RUO
7253
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TSHR
Recombinant human TSHR, A-Chain protein
293T Cells. Thyroid gland
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.