missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TSH beta Monoclonal antibody specifically detects TSH beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TSH beta |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TSHb/7001R |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | thyroid stimulating hormone, beta, thyroid-stimulating hormone subunit beta, thyrotropin beta chain, thyrotropin beta subunit, thyrotropin subunit beta, TSH-B, TSH-BETA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant human TSH beta fragment (Uniprot: P01222) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?