missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ TSG101 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30046301 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30046301 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30046301

Marca: Novus Biologicals™ NBP330702

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TSG101 Polyclonal antibody specifically detects TSG101 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSG101
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8
Alias de gen ESCRT-I complex subunit TSG101, TSG10, tumor susceptibility gene 10, tumor susceptibility gene 101, tumor susceptibility gene 101 protein, tumor susceptibility protein, VPS23
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno between 300 and 350
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Microautophagy
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7251
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.