Learn More
TSG101 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18355165 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18355165 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18355165 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298994B
Rabbit Polyclonal Antibody
TSG101 Polyclonal specifically detects TSG101 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TSG101
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen ESCRT-I complex subunit TSG101, TSG10, tumor susceptibility gene 10, tumor susceptibility gene 101, tumor susceptibility gene 101 protein, tumor susceptibility protein, VPS23
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human TSG101.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Microautophagy
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7251
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG