Learn More
TSEN54 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18698280 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18698280 0.02 mL 0.02 ml
18619180 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18698280
Marca: Novus Biologicals NBP2945990.02ml
Rabbit Polyclonal Antibody
TSEN54 Polyclonal antibody specifically detects TSEN54 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno TSEN54
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen hsSen54, PCH2A, PCH4, sen54, SEN54 homolog, SEN54FLJ37147, SEN54L, tRNA splicing endonuclease 54 homolog (S. cerevisiae), tRNA splicing endonuclease 54 homolog (SEN54, S. cerevisiae), tRNA-intron endonuclease Sen54, tRNA-splicing endonuclease subunit Sen54
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human TSEN54 (NP_997229.2). MEPEPEPAAVEVPAGRVLSARELFAARSRSQKLPQRSHGPKDFLPDGSAAQAERLRRCREELWQLLAEQRVERLGSLVAAEWRPEEGFVELKSPAGKFWQTMGFSEQGRQRLHPEEALYLLECGSIHLFHQDLPLSIQEAYQLLLTDHTVTFLQYQVFSHLKRLGYVVRRFQPSSVLSPYERQLNLDASVQHLEDGDGKRKRSSSSPRSINKKAKALDNSLQPKSLAASSPPPCSQPSQCPEEKPQESSPMKGPGGPFQLLGSLGPSPGPAREGVGCSWESGRAENGVTGAGKRRWNFEQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283989
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG