missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSC22D2 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588763 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 350
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18588763 0.1 mL, DyLight 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588763 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298553UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TSC22D2 Polyclonal antibody specifically detects TSC22D2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSC22D2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA0669TILZ4a, TILZ4, TILZ4b, TILZ4c, TSC22 domain family 2, TSC22 domain family protein 2, TSC22 domain family, member 2, TSC22-related-inducible leucine zipper protein 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TSC22D2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9819
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.