missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSC22/TSC22D1 Antibody (040), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18240228 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18240228 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18240228 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290142AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TSC22/TSC22D1 Monoclonal specifically detects TSC22/TSC22D1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSC22/TSC22D1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 40
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cerebral protein 2, KIAA1994, MGC17597, Regulatory protein TSC-22, RP11-269C23.2, TGFB1I4, TGFB-stimulated clone 22 homolog, transforming growth factor beta 1 induced transcript 4, Transforming growth factor beta-1-induced transcript 4 protein, transforming growth factor beta-stimulated protein TSC-22, TSC22 domain family 1, TSC22 domain family protein 1, TSC22 domain family, member 1, TSC22DKFZp686O19206
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human TSC22/TSC22D1 (Q15714-2; Met1-Ala144).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8848
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.