missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSC2 Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18508662 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18508662 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18508662

Marca: Novus Biologicals NBP176619F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TSC2 Polyclonal antibody specifically detects TSC2 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSC2
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen LAMFLJ43106, TSC4, tuberin, tuberous sclerosis 2, Tuberous sclerosis 2 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human TSC2. The immunogen is located within the first 50 amino acids of TSC2. Amino Acid Squence: TPRPNPRSAEGKQT
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Hypoxia, Inhibitors Activators and Regulators, mTOR Pathway, Signal Transduction, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7249
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.