Learn More
TSC2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18566453 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18566453 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18566453 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1764300.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
TSC2 Polyclonal specifically detects TSC2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TSC2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_000539
Alias de gen LAMFLJ43106, TSC4, tuberin, tuberous sclerosis 2, Tuberous sclerosis 2 protein
Símbolos de los genes TSC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human TSC2. The immunogen is located within amino acids 1450 - 1500 of TSC2. Amino Acid Squence: RRGKRVERDALKSR
Peso molecular del antígeno 200 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7249
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only