missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSC2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18290726 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18290726 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18290726 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176619

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TSC2 Polyclonal specifically detects TSC2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TSC2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2-4 ug/ml, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10-20 ug/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_000539
Alias de gen LAMFLJ43106, TSC4, tuberin, tuberous sclerosis 2, Tuberous sclerosis 2 protein
Símbolos de los genes TSC2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human TSC2. The immunogen is located within the first 50 amino acids of TSC2. Amino Acid Squence: TPRPNPRSAEGKQT
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7249
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.