Descripción
TSC1 Polyclonal specifically detects TSC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TSC1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | KIAA0243MGC86987, LAMhamartin, TSC, tuberous sclerosis 1, Tuberous sclerosis 1 protein, tumor suppressor |
| Símbolos de los genes | TSC1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:DDYVHISLPQATVTPPRKEERMDSARPCLHRQHHLLNDRGSEEPPGSKGSVTLSDLPGFLGDLASEEDSIEKDKEEAAISRELSEITT |
| Mostrar más |
For Research Use Only