Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores horizontales serie TSC de - 86 °C
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Almacene muestras de manera segura en los ultracongeladores versátiles Thermo Scientific™ serie TSC de - 86 °C que ofrecen todas las funciones de protección de muestras para ultracongeladores verticales de las series TSE y DST. Incorporan un avanzado control por microprocesador para una mayor facilidad de uso y un control de la temperatura. Además, se encuentran disponibles en cuatro prácticos tamaños, así como una completa gama de soluciones de gradillas.
Características:
- Control por microprocesador: Sistema centralizado de información con control por microprocesador y sistema de vigilancia para asegurar que todos los mandos e indicadores estén accesibles y sean legibles en los modelos de 85 l (3 pies cúbicos).
- Sistema de refrigeración doble Mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de BTUH de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de la temperatura de las muestras
- Puerto de acceso trasero de 1 (25mm) Puertos de acceso de 25 mm (1 pulg): permiten el uso de sondas externas o instrumentos
- Filtro lavable, fácil de extraer: Ofrece protección antipolvo al condensador para evitar que descienda el rendimiento de refrigeración y aumente el riesgo para las muestras.
- Instalación simplificada: Nuevas ruedas de 5 cm (2 pulg) de fácil rotación y con mecanismo de bloqueo.
- Manejo con una sola mano Asa de puerta ergonómica fácil de utilizar
Fabricación:
- Cámaras de acero laminado en frío de gran espesor, con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que conforma una superficie exterior uniforme y resistente al desconchado y al óxido.
- Interior de acero inoxidable
- Subtapas interiores de poliestireno: Reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura tras la apertura de puertas.
- Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg)
- Aislamiento de 127mm de espuma de poliuretano inyectada in situ que reduce el consumo, mantiene el ajuste fijado de temperatura y, en combinación con la junta de tres puntos de la puerta, proporciona tiempos de espera más prolongados en caso de apertura de puertas.
Características opcionales:
- Sistema de reserva de CO2 o nitrógeno líquido: Disponibilidad de sistemas de reserva de seguridad de 2 o LN2 opcionales para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
- Registrador gráfico: El registrador gráfico integrado o el registrador de datos digitales opcionales pueden instalarse a la altura de los ojos en los modelos Forma 900 de - 86 °C, o a la altura de las rodillas en los modelos Forma 700 de - 40 °C.
Specifications
Specifications
| Descripción | TSC Series Ultra-Low Chest Freezer, 63-Box Capacity, 230V, 50Hz |
| Tipo | Ultracongelador horizontal |
| Capacidad (imperial) | 3 cu. ft. |
| Capacidad (métrico) | 84.9 L |
| Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
| Material de la cabina | Acero laminado en frío |
| Aislamiento | Espuma de poliuretano |
| Interior | Acero inoxidable |
| Acabado exterior | Powder-coated Steel |
| Certificaciones/conformidad | CE, cULus, FDA Class I, UL |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.